Learn More
Tin(IV) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11366878
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11366878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013617.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Tin(IV) iodide is used in the preparation of tin(IV) oxide and tin(II) oxide. It reacts with hydroiodic acid to get rare tin hexaiodide. It forms tetraiodobis triphenylphosphine tin complexes by reacting with triphenylphosphine, which finds application in toothpaste formulation. Further, it acts as analytical reagents and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-47-8
Formula molecolare H4I4Sn
Molecular Weight (g/mol) 630.36
Numero MDL MFCD00036272
InChI Key ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC Name tetraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Specifica
Punti di ebollizione 340°C
Materiale o nome chimico Tin(IV) iodide
Punto di fusione ∼143°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8777
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether.
Peso formulazione 626.31
Percent Purity 99.998%
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 2.106
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.46 g/mL