Learn More
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11378068
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11378068
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11378068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036641.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin shot
Quantità 100 g
Percent Purity ≥99.99%
Imballaggio Plastic bottle
Forma Shot
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW13K034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number036641.22,036641.36
Numero di lottoP27J041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number036641.22
Numero di lottoX14H030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2022 Catalog Number036641.22,036641.36
Numero di lottoF27N16B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036641.22,036641.36
Numero di lottoA09P21A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036641.22,036641.36
Titolo del prodotto
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >