Learn More
Standard stagno 1000 mg/l in 20% HCL (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Sn | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tin Standard |
| Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
| Certificato di analisi | Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb. |
| CAS min. % | 1.0, 20.0, 79.0 |
| Concentration or Composition Notes | Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. |
| CAS max % | 1.0, 20.0, 79.0 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | 20% HCl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1000
- Pericolo||Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio