Learn More
Tin Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10657222
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Identificatori chimici
Numero MDL 133862
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 500 mL
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin Standard Metal Solution 1,000ppm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.