Learn More
Tin, Technical, Metal, Granulated, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10152590 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10152590
Marca: Fisher Chemical T/1600/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Colore Silver
Punto di fusione 231.9°C
Punti di ebollizione 2270°C
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 1mmHg 1492
Forma Solid
Peso formulazione 118.69g/mol