Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Iron II LR Tablets
Click to view available options
Quantità:
250 Tablets
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
- With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
- Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
- Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
- ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
- Simple, time-saving and practical
- There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
- Safety data sheets are available for all reagents
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Photometry Tablet Reagents |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Quantità | 250 Tablets |
| Tipo | Iron II LR Tablets |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X250 IRON II LR TABLETS
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: adipic acid, disodium 4,4'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis(benzenesulphonate