Learn More
Tipifarnib (S enantiomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16460367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16460367
Marca: Medchem Express HY10502A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Specifica
Materiale o nome chimico Tipifarnib (S enantiomer)
CAS 192185-71-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H22Cl2N4O
Quantità 50 mg
Sinonimo IND-58359 S enantiomer (S)-(-)-R-115777
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (51.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C2=C(C=C([C@](C3=CC=C(Cl)C=C3)(N)C4=CN=CN4C)C=C2)C(C5=CC=CC(Cl)=C5)=C1
Molecular Weight (g/mol) 489.4
Peso formulazione 489.4
Percent Purity 98.92%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.