Learn More
Kartell™ Tissue Embedding Cassettes - Mega Type
Mega type for medium to large-sized samples
Marca:  Kartell™ 0292503
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10053011
  • 273.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • CE marked, IVD ceritfied
  • Mega Type
  • Clipon closure lid that can easily be removed
  • Specifica
    Specifica
    White
    40 mm
    28 mm
    Polyoxymethylene (POM)