Learn More
Hanna Instruments™ pHmetro portatile resistente all'acqua con struttura in titanio
Codice prodotto. 11733403
Click to view available options
Intervallo (pH):
da –2 a 16pH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11733403
Marca: Hanna Instruments™ HI991001N
Solo null disponibili
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Con ampio display LCD a due livelli per una facile visualizzazione degli indicatori di pH, temperatura e stato. Il pHmetro portatile impermeabile Hanna Instruments™ offre un funzionamento semplificato a due pulsanti. Compatto, impermeabile e portatile.
Misuratore per pH/temperatura portatile, compatto e impermeabile, completo di custodia robusta e di un esclusivo elettrodo pH con corpo in titanio con sensore di temperatura incorporato.
  • Ampio display LCD a due livelli per una facile visualizzazione degli indicatori di pH, temperatura e stato
  • Funzionamento semplificato a due pulsanti
  • Durata eccezionalmente lunga della batteria per 1200 ore di uso continuato
Tekniske data
Precisione (Temperatura) ±0.5°C (fino a 60°C); ±1.0°C (all’esterno) / ±1°F (fino a 140&d
Precisione (pH) ±0.02 pH
Da utilizzare con (applicazione) Calibrazione del pH
Intervallo (pH) da –2 a 16pH
Risoluzione (pH) 0.01 pH
Calibration Points 4.01, 7.01, 10.01 o 4.01, 6.86, 9.18 pH
Temperature Range (Metric) da –5 a 105 / da 23 a 221 °C/°F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 23°F to 221°F
Risoluzione (temperatura) 0.1/0.1 °C/°F
Tipo di display LCD
Dimensioni (L x P x A) 152 x 58 x 30 mm
Modello HI991001
Alimentazione
Tipo di sonda Cavo
Risoluzione 0.01 pH
Range di rilevamento Da –2.0 a 16.0 pH, 1.5 V, temperatura da –5.5.0 a 105.0°C/da 23.0 a 221.0°F
Compensazione della temperatura Automatico da -5 a 105°C
Tipo di batteria 1.5 V
Sensore di temperatura Sonda pH/ORP preamplificata con sensore interno
Autonomia della batteria 1200 ore
Tensione 1.5 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.