Learn More
Titanium Dioxide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598264 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15598264
Marca: Avantor J.T.Baker 416201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium Dioxide
CAS 13463-67-7
Quantità 500 g
Formula molecolare O2Ti
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
IUPAC Name dioxotitanium
Molecular Weight (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Peso formulazione 79.9
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.26kg