Learn More
Titanium(IV) chloride, 1M solution in toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
75.07€ - 261.30€
Specifica
Materiale o nome chimico | Titanium(IV) chloride |
---|---|
Nota nome | 1M Solution in Toluene |
CAS | 7550-45-0, 108-88-3 |
Colore | Orange |
Forma fisica | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10768713
|
Thermo Scientific Acros
378161000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
75.07€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10717723
|
Thermo Scientific Acros
378168000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
261.30€
800mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidSpecifica
Titanium(IV) chloride | |
7550-45-0, 108-88-3 | |
Liquid | |
MFCD00011267 | |
15, 9634 | |
Solubility in water: reacts | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4] | |
189.71 | |
189.71 | |
0.964 |
1M Solution in Toluene | |
Orange | |
Cl4Ti | |
8°C | |
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 | |
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J | |
titanium(4+);tetrachloride | |
160960 | |
0.95 to 1.1M | |
0.9640g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Suspected of damaging the unborn child.
May cause drowsiness or dizziness
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for seve
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-441-9
- Titanium(IV) chloride, 1M solution in toluene
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.