Learn More
Titanium(IV) isopropoxide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509703
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
546-68-9
C12H28O4Ti
284.26
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
11026
propan-2-olate;titanium(4+)
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
546-68-9
C12H28O4Ti
284.26
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
11026
propan-2-olate;titanium(4+)
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Titanium(IV) isopropoxide
Punto di fusione >15.0°C
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 16.6 to 17.3% (Ti)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Ti[OCH(CH3)2]4
Indice di rifrazione 1.4654 to 1.4684
Quantità 5 mL
Beilstein 01,II,382
Fieser 11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
Indice di Merck 15,9636
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 4.3 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 284.26
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) isopropoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.