Learn More
Titanium(IV) tert-butoxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200653
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
3087-39-6
C16H36O4Ti
340.33
MFCD00040554
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
6451515
[Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
3087-39-6
C16H36O4Ti
340.33
MFCD00040554
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
6451515
[Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Titanium(IV) tert-butoxide
Colore Colorless
Densità 0.8893g/mL
Punti di ebollizione 160.0°C to 165.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 47°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Ti[OC(CH3)3]4
Quantità 5 g
Beilstein 01, IV, 1613
Gravità specifica 0.8893
IUPAC Name titanium(4+) tetrakis(2-methylpropan-2-olate)
Peso formulazione 340.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.