missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Titration Stand With Pump
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tensione:
110 to 240V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Titration stand with pump
- Basic unit with 1 l DURAN ™-reagent bottle TZ 1791,
- 1 l DURAN™-waste bottle TZ 1792,
- moisture bottle, tubes and screw threads, power supply TZ 1855 (110 ... 240 V)
Specifica
Specifica
| Tipo | Titration Stand With Pump |
| Include | 1 DURAN™ Reagent Bottle TZ 1791, 1 DURAN™ Waste bottle TZ 1792, Moisture Bottle, Tubes and Screw Threads, Power Supply TZ 1855 (110 to 240V) |
| Tensione | 110 to 240V |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto