Learn More
SI Analytics™ Titration Tip
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.7 mm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Tip for titrator
- For use with TITRONIC™ Series and TitroLine™ Series
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) | 0.7 mm |
| Tipo | Titration Tip |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TITRONIC™ Basic, TitroLine™ Easy and TA 05 To TA 50 plus |
Titolo del prodotto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu