Learn More
SI Analytics Titronic 300 Module 2 TM 300/50 with stirrer
Motor-driven piston burette with 20 or 50 ml dosing unit ideal for manual titrations and highly precise dosing tasks.
Marca:  SI Analytics 285225830
Codice prodotto. 15341645
  • 2390.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Motor-driven piston burette with 20 or 50 ml dosing unit
  • For manual titrations and highly precise dosing tasks
  • The TITRONIC ™ 300 can completely controlled from a PC via the USB- or RS-232-interface
  • Up to 16 burettes can be connected to one another via the RS232 interface according to the daisy chain principle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Titronic 300 Module 2 TM 300/50 100-240V with stirrer
Graphics-capable TFT display.
Stirrers
100-240V; 50/60 Hz