Learn More
Thermo Scientific Chemicals TLC Grade 12 Micron APS Silica Gel
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 042765.A7
Codice prodotto. 11385577
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12 μm
TLC
5 kg
Ambient temperatures
Silica
60 Å
6.5 to 7.5
500 to 600 m2/g
Silica Gel
12 Micron APS,S.A. 500-600m