Learn More
TMEM70 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | TMEM70 |
---|---|
Concentrazione | 0.26 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16859924
|
Proteintech
20388-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16849924
|
Proteintech
20388-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TMEM70 is a recently identified mitochondrial protein that is thought to play a role in the biogenesis of the ATP synthase in higher eukaryotes. Mutations in this gene result in early neonatal onset of hypotonia, hypertrophic cardiomyopathy, lactic acidos and 3-methylglutaconic aciduria (3-MGC-uria), and usually cause death within the first six weeks of life, although some patients survive much longer. Little is known of the role of TMEM70, but it is conserved across multicellular eukaryotic organisms. It contains a conserved DUF1301 domain and two putative transmembrane regions.Specifica
TMEM70 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BUB7 | |
54968 | |
TMEM70 Fusion Protein Ag14226 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM70 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TMEM70, transmembrane protein 70 | |
TMEM70 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |