Learn More
Thermo Scientific™ Reagente di sililazione TMSI
Codice prodotto. p-4527555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 fiale da 1 ml
25 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11737027
Marca: Thermo Scientific™ TS88623
Employ the strongest silylator available for carbohydrates and steroids with the Thermo Scientific™ TMSI Silylation Reagent.
Employ the strongest silylator available for carbohydrates and steroids with the Thermo Scientific™ TMSI Silylation Reagent. This silylation reagent reacts quickly with hydroxyls and carboxylic acids but not with amines, and is particularly well suited in multiderivatization schemes for compounds containing both hydroxyl and amine groups. TMSI may be used to derivatize alcohols, phenols, organic acids, hormones, glycols, nucleotides, and narcotics and is excellent for C1–C5 fatty acids in serum and urine.
  • Reacts quickly and smoothly with hydroxyls and carboxylic acids but not with amines
  • Especially useful in multiderivatization schemes for compounds containing both hydroxyl and amine groups
  • Used in the derivatization of alcohols, phenols, organic acids, steroids, hormones, glycols, nucleotides and narcotics
  • Excellent for C1 through C5 fatty acids in serum and urine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC/MS
Rischi Infiammabile, irritante
Concentrazione standard Da 98 a 100%
Descrizione articolo 10 fiale da 1 ml
Conservazione 2 - 8 °C
Quantità 10 fiale da 1 ml
Componenti standard 1-(trimetilsilil)-1H-imidazolo
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TMSI, 10 x 1 mL Ampules N-Trimethylsilylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .