Learn More
Invitrogen™ TNF alpha Human ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit measures proteins with no wash steps, small sample consumption, high sensitivity, and large dynamic range on a qPCR instrument
748.00€ - 3350.00€
Specifica
Intervallo saggio 0.0128 to 5000 pg/mL
Metodo di rilevamento Taqman™ Real-time PCR
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Protein quantitation
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15950483
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
A35601
96 Tests
748.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17123119
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
A356015
5 x 96 Reactions
3350.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-sensitivity: Detect low levels of proteins with greater sensitivity than traditional methods like ELISA
  • Small sample consumption: Use 2 to 5 μL of sample (e.g., 2 μL vs 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow: No wash steps, 2 hours from sample to answer
  • Broad dynamic range: 5 logs minimizes sample dilutions to ensure falling within the range
  • No proprietary instrument to purchase: Runs on any real-time PCR instrument
  • ProQuantum software available: Robust data analysis and statistical group wise comparison
Specifica
Specifica
0.0128 to 5000 pg/mL
Proximity-based Immunoassay
Protein quantitation
1 hr.
FAM™
Frozen at -20°C
Taqman™ Real-time PCR
Human
qPCR Instruments
Antibody-conjugate A, Antibody-conjugate B, Antibody-conjugate dilution buffer, Assay dilution buffer, Ligase, Master Mix, Standard
RUO
2 hr.