Learn More
TNF Mouse, anti-Human, R718, Clone: MAB11, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
210.00€ - 860.00€
Specifica
Antigene | TNF |
---|---|
Clone | MAB11 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | R718 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17277744
|
BD Biosciences
566958 |
25 Tests |
210.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17267744
|
BD Biosciences
566957 |
100 Tests |
860.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The MAb11 monoclonal antibody specifically binds to human tumor necrosis factor (TNF, also known as TNF-α) protein. TNF is an efficient juxtacrine, paracrine and endocrine mediator of inflammatory and immune functions. It regulates the growth and differentiation of a variety of cell types. TNF is cytotoxic for transformed cells when in conjunction with IFN-γ. It is secreted by activated monocytes/macrophages and other cells such as B cells, T cells and fibroblasts. The immunogen used to generate the MAb11 hybridoma was recombinant human TNF. The MAb11 antibody has been reported to crossreact with Rhesus Macaque TNF.
Specifica
TNF | |
Flow Cytometry | |
R718 | |
Mouse | |
Human | |
Refrigerate Upon Arrival |
MAB11 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
Primary |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.