Learn More
TNFAIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TNFAIP1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.22 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834454
|
Proteintech
15320-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824454
|
Proteintech
15320-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene was identified as a gene whose expression can be induced by the tumor necrosis factor alpha (TNF) in umbilical vein endothelial cells. Studies of a similar gene in mouse suggest that the expression of this gene is developmentally regulated in a tissue-specific manner.Specifica
| TNFAIP1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q13829, Q7TNY1 | |
| 21927, 287543, 7126 | |
| TNFAIP1 Fusion Protein Ag0220 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TNFAIP1 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B12, B61, BACURD2, EDP1, hBACURD2, Protein B12, TNFAIP1 | |
| Tnfaip1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |