Learn More
Kimberly-Clark™ Dispenser di carta igienica - Jumbo Bobina ad Estrazione Centrale
Dispenser per due rotoli di carta igienica a erogazione centrale Aquarius™ per la massima igiene ed efficienza. Il più igienico sul mercato, progettato per evitare la contaminazione da agenti esterni, questo solido porta carta igienica bloccabile è ideale per bagni ad alta affluenza.
Marca: Kimberly-Clark™ 7186
25.51 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Crea un'esperienza igienica e coordinata con la gamma di distributori Aquarius™, progettati per funzionare in perfetta armonia con i noti marchi di fiducia Kleenex™ e Scott™.
- Questi dispenser da bagno sono progettati per supportare la pulizia e offrire una soluzione uniforme per le aree dei servizi igienici, adatta alle esigenze specifiche del luogo di lavoro.
- Il porta carta igienica a due rotoli di diametro piccolo a erogazione centrale Aquarius™ garantisce la massima igiene senza compromettere l'efficienza.
- Questo dispenser per rotoli di carta igienica a erogazione centrale fa parte della gamma Aquarius™ ed è progettato per funzionare in perfetta armonia con i rotoli di carta igienica a erogazione centrale Scott™ Control™ 8591.
- Il dispenser bianco di carta igienica per uso commerciale è dotato di un'erogazione controllata in fogli singoli per garantire una maggiore efficienza e contribuire a controllare l'utilizzo e a ridurre gli sprechi e i costi inutili, minimizzando l'impatto ambientale e riducendo le necessità di materie prime, stoccaggio e trasporto.
- Data la sua capacità maggiorata, questo dispenser di carta igienica Aquarius™ consente di ridurre i tempi di ricarica garantendo la disponibilità costante del prodotto e permette di dedicare più tempo alle attività di pulizia più importanti per migliorare l'igiene del luogo di lavoro.
- Il portarotolo carta igienica doppio Acquarius™ consente di esaurire completamente ogni rotolo prima della sostituzione, riducendo al minimo gli sprechi grazie al sistema per rotoli doppi di carta igienica a erogazione centrale a maggiore capacità disponibile sul mercato, ed è perciò ideale per i servizi igienici molto trafficati.
- Il dispenser di carta igienica a rotolo doppio di diametro piccolo a erogazione centrale Aquarius™ è il più igienico sul mercato.
- Completamente chiuso per garantire l'igiene del bagno, protegge i rotoli dalla contaminazione incrociata e garantisce che gli utenti tocchino solo il foglio da utilizzare.
- Il design arrotondato e senza vaschette di raccolta di questo dispensatore di carta igienica risulta facile da pulire con una semplice passata di straccio per un'igiene del bagno ottimale.
- Il sistema a doppio sportello brevettato consente di sostituire ciascun rotolo di carta igienica a erogazione centrale in modo indipendente, senza preoccuparsi dell'altro rotolo, garantendo la massima efficienza e il minimo spreco.
- Perfetto per gli spazi ridotti, il design piatto a parete di questo dispensatore per rotoli di carta igienica a erogazione centrale sporge solo di 133 mm ed è molto solido, resistente ed ignifugo.
- Questo dispenser di carta igienica è compatibile solo per l'uso con due rotoli di carta igienica di diametro piccolo a erogazione centrale Scott™ Control™ 8591, creati per integrarsi perfettamente e migliorare l'igiene e l'efficienza.
- Il dispenser per due rotoli di carta igienica di diametro piccolo a erogazione centrale Aquarius™ misura 46,4 cm (lunghezza) x 27,4 cm (larghezza) x 13,3 cm (profondità).
Specifica
Twin Centrefeed Toilet Roll Dispenser | |
2 Rolls | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
White | |
Plastic | |
1 |