Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toluidine Blue O, Certified, 65% min dye content
24.02€ - 313.56€
Identificatori chimici
CAS | 92-31-9 |
---|---|
Formula molecolare | C15H16ClN3S |
Molecular Weight (g/mol) | 305.82 |
Numero MDL | MFCD00011934 |
InChI Key | HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | Basic Blue 17,C.I. 52040 |
PubChem CID | 7083 |
IUPAC Name | (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15437209
|
Thermo Scientific Chemicals
J66015.06 |
5 g |
24.02€
5g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15447209
|
Thermo Scientific Chemicals
J66015.14 |
25 g |
66.43€
25g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15457209
|
Thermo Scientific Chemicals
J66015.30 |
250 g |
313.56€
250g |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
92-31-9 | |
305.82 | |
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M | |
7083 | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1 |
C15H16ClN3S | |
MFCD00011934 | |
Basic Blue 17,C.I. 52040 | |
(7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride |
Specifica
Toluidine Blue O | |
C15H16ClN3S | |
Basic Blue 17,C.I. 52040 | |
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M | |
(7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride | |
7083 | |
≥65% dye content | |
Powder |
92-31-9 | |
MFCD00011934 | |
Soluble in water at 1mg/ml | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1 | |
305.82 | |
305.83 | |
Glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 202-146-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SP5670000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only