Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes
Codice prodotto. 15809475
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
6 L
8 L
14 L
21 L
32 L
53 L
Dimensioni (L x P x A):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15809475
Marca: Multiroir Controlec™ 18703
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lightweight, transparent and ergonomic. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes are manufactured of highly shock-resistant, transparent plastic with lids that clip closed and ergonomic carrying handles for practical storage and transport of all kinds of products.
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
  • Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
  • Transparent plastic facilitates element identification
  • Two ergonomic handles for easy handling
  • Lids (included) close with clipped closing devise
  • Multiple sizes available
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8 L
Colore chiusura Black
Tipo di chiusura Clip
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport
Include Handle, Lid
N. di comparti 1
Product Type Storage Box
Stile TOPBOX
Dimensioni (L x P x A) 390 x 290 x 108 mm
Lunghezza (sistema metrico) 390 mm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 390 mm
Larghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 290 mm
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 108 mm