Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
6 L
8 L
14 L
21 L
32 L
53 L
Dimensioni (L x P x A):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
- Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
- Transparent plastic facilitates element identification
- Two ergonomic handles for easy handling
- Lids (included) close with clipped closing devise
- Multiple sizes available
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 32 L |
| Colore chiusura | Black |
| Tipo di chiusura | Clip |
| Colore | Translucent |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and Transport |
| Include | Handle, Lid |
| N. di comparti | 1 |
| Product Type | Storage Box |
| Vedi altri risultati |