Learn More
Topiramate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Descrizione
Topiramate (McN 4853) is a broad-spectrum antiepileptic agent. Topiramate is a GluR5 receptor antagonist. Topiramate produces its antiepileptic effects through enhancement of GABAergic activity, inhibition of kainate/AMPA receptors, inhibition of voltage-sensitive sodium and calcium channels, increases in potassium conductance, and inhibition of carbonic anhydrase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Topiramate |
| CAS | 97240-79-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H21NO8S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | McN 4853 RWJ 17021 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.67 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (11.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NS(OC[C@]1(OC(C)(C)O2)[C@@H]2[C@H](OC(C)(C)O3)[C@H]3CO1)(=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.36 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.