Learn More
SCA Hygiene Products™ Carta multiuso Tork™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8000760 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120m x 21.5 cm
300m x 20 cm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
pezzi 11
Codice prodotto. 10746601
Marca: SCA Hygiene Products™ 120123
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Salviette universali
Lunghezza (sistema metrico) 120 m
Larghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Materiale Carta
Certificazione/Conformità Omologato per il contatto con alimenti
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 120m x 21.5 cm
Formato Minirotolo con alimentazione centrale
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per aree a consumo elevato
Strato 1 strato