Learn More
WTW™ Kit di analisi per azoto totale
Obtain precision results using the CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell ready-made test kit for the determination of total nitrogen in waste water, drinking water, and surface water.
Marca: WTW™ 251995
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Variety of instrumentation for testing nitrogen in water
- For waste water, drinking water, surface water
- Nitrospectral Method
- Photometric Test Methods
- CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell test kit
- Safe determinations of COD and NTotal in water
Specifica
Chromosulfuric Acid oxidation | |
For Photoflex™ photometers | |
0.5 to 25 mg/L |
For waste water, drinking water, surface water | |
25 | |
Photometric |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- vario total nitrogen hydroxide LR vial
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide