Learn More
Total Organic Carbon (TOC), standard solution, Specpure™ 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
141.71€ - 282.41€
Specifica
Materiale o nome chimico Total Organic Carbon
Nota nome 1000μg/mL
Colore Incolore
Odore Characteristic
Formula molecolare KHC8H4O4 in H2O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11329168
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
042562.AE
100 mL
141.71€
100mL
11366109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
042562.AP
500 mL
282.41€
500mL
Descrizione
Descrizione
Total Organic Carbon (TOC), is used as a standard solution during the measurement of chemical analysis such as detecting contaminants in drinking water and cooling water. It is also used for analysis of water to be used for semiconductor manufacturing and pharmaceutical use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Total Organic Carbon
Incolore
KHC8H4O4 in H2O
Miscible with water
1000μg/mL
Characteristic
MFCD00133992
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Total Organic Carbon (TOC), standard solution, Specpure™ 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals