Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Disposable Chemical Resistant Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11726584
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 11726584
Marca: Ansell 92600090
Edge
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
  • Made from 100% nitrile
  • Resistant to nuisance punctures, nicks, cuts and abrasions
  • Comfortable thin mil construction
  • Rolled cuffs for easy donning and doffing
  • Chemical resistant
Compliance
Omologazione FDA/BGA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifications/Compliance (Europe) Category III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Blu alzavola
Monouso Sì
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Rivestimento interno Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modello 92 600 L 585836
Serie TouchNTuff™ 92-600
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm