Learn More
Ansell™ Guanti in lattice di gomma naturale TouchNTuff™ serie 69-210
12.24 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21639" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21639" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Descrizione
- Combined safety and comfort for delicate handling.
- Ambidextrous, same glove fits both hands
- Convenient and economical - stocks can be kept to a minimum
- Flexible and comfortable to wear - cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip
- Available in both powdered (69-210) and powder-free (69-318) versions
Specifica
Colore | Naturale |
Latex Free | No |
Materiale | Lattice di gomma |
Powdered | Talcati |
Size | Large |
Spessore (sistema metrico) | 0.10 mm |
Quantità | 100/scatola |
Serie | Da 69 a 210 |