Learn More
Ansell Guanti in poliisoprene bianchi TouchNTuff™ serie 83-500
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
609.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Powder-free, chlorinated glove interior
- Rolled bead cuff style
- Hand specific
- Smooth finish
- Polyisoprene
- White
Specifica
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Finitura esterna | Liscio |
Product Type | Guanti |
Size | 7.5 |
Sterilità | Sì |
Spessore (sistema metrico) | 0.21 mm |
Stile polso guanto | Con bordino arrotolato |
Modello | 8350075 |
Quantità | 200 paia |
Resistente a | Resistenza agli spruzzi |