Learn More
Ansell Guanti in poliisoprene bianchi TouchNTuff™ serie 83-500
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Powder-free, chlorinated glove interior
- Rolled bead cuff style
- Hand specific
- Smooth finish
- Polyisoprene
- White
Specifica
Specifica
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Finitura esterna | No Texture |
Product Type | Cleanroom Gloves |
Size | 8.5 |
Sterilità | Sterile |
Spessore (sistema metrico) | 0.21 mm |
Stile polso guanto | Beaded/Rolled |
Modello | 8350085 |
Quantità | 200/Pk. |
Resistente a | Splash resistance |