Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™
Click to view available options
Size:
8.5, 9
9.5, 10
da 6.5 a 7, 7
da 7.5 a 8, 8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Non contengono proteine della gomma naturale, il che significa nessun rischio di allergie di tipo I per la persona che li indossa.
- Facili da indossare, offrono una presa robusta asciutti o bagnati con una formulazione della tecnologia in nitrile sottile
- Estremamente versatili e adatti per molti usi diversi.
Specifica
Specifica
| Classificazione | DPI di categoria III |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Verde |
| Monouso | Sì |
| Finitura esterna | Fingertip Textured |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Vedi altri risultati |