Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™
Codice prodotto. p-8000024
Click to view available options
Size:
8.5, 9
9.5, 10
da 6.5 a 7, 7
da 7.5 a 8, 8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11746733
Marca: Ansell™ 92605070
Edge
Garantisce una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore rispetto ai guanti in lattice naturale e una resistenza tre volte superiore rispetto ai guanti in neoprene. Resiste a una grande varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso in nitrile.
  • Non contengono proteine della gomma naturale, il che significa nessun rischio di allergie di tipo I per la persona che li indossa.
  • Facili da indossare, offrono una presa robusta asciutti o bagnati con una formulazione della tecnologia in nitrile sottile
  • Estremamente versatili e adatti per molti usi diversi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione DPI di categoria III
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Verde
Monouso
Finitura esterna Fingertip Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Senza talco
Product Type Guanto Touch N Tuff
Size da 6.5 a 7, 7
Sterilità Non-sterile
Stile Bordino salvagoccia
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità Confezione da 100
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm