Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile blu non talcati TouchNTuff™
Codice prodotto. p-8000256
Click to view available options
Size:
10
Large
Medium
Small
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11853540
Marca: Ansell 92665090
Edge
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile blu monouso non talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
  • Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable gloves
  • 100% nitrile; no waxes, silicone or plasticizers
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Rolled cuff
  • Provides added protection at wrist and ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Categoria III, EN374
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Azzurro
Monouso Sì
Finitura esterna Dita testurizzate
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.14 mm
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni nel settore chimico, elettronica, servizi di emergenza, analisi di laboratorio, manipolazione di parti complesse
Quantità Confezione da 100
Serie 92-665
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm