Learn More
Heathrow Scientific™ Tough Spots™ Tube Labels, Roll
Pre-cut, round tube labels will not peel or migrate, even with exposure to extreme temperatures, caustic agents or centrifugation, for secure labeling of microtubes during any lab procedure. (Available in a variety of colors; 1000 labels per roll.)
42.70€ - 163.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavabile |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrilico |
Display | Blank |
Formato | Roll |
Materiale | Poliolefina |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15708102
|
Heathrow Scientific™
HEATSPOTS50P |
Pink |
42.75€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15778092
|
Heathrow Scientific™
HEATSPOTS50L |
Lavender |
42.75€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15788092
|
Heathrow Scientific™
HEATSPOTS50D |
Gold |
44.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15798092
|
Heathrow Scientific™
HEATSPOTS50O |
Orange |
44.65€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17130681
|
Heathrow Scientific™
HEASPRL-2100 |
Blue, Green, Lavender, Red, Yellow |
163.00€
5 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17140681
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50M |
Maroon |
43.40€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17150681
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50S |
Silver |
44.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12338827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50G |
Green |
43.75€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12318827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50R |
Red |
42.70€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12328827
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50Y |
Giallo |
42.70€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15597945
|
Heathrow Scientific™
HEAT-SPOTS-50C |
Coffee |
42.75€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Pre-cut peel off labels for tubes, delivered in a convenient roll format, are superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
- Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive
- Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items
- Labels will not peel or migrate; ideal for use in centrifuge rotors without binding or catching
- Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification
- Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls
- 13 mm diameter spots are perfectly sized for 1.5 mL/2.0 mL tubes
- Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified
- Heat: steam autoclaving, boiling water
- Cold: freezer temperatures to -196°C
- Organic solvents and caustic agents
- Centrifugation
Specifica
Autoclavabile | |
Blank | |
Poliolefina | |
Non-sterile | |
Provette da 1.5/2.0 ml | |
1000 | |
-320.8°F to +176°F | |
0.5 in. |
Acrilico | |
Roll | |
Etichette | |
Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca | |
2 | |
Circolare | |
-80 °C | |
13 mm |