Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione graduati bassi in PMP (TPX™)
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Measuring Cylinders use horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
41.30€ - 77.95€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Temperatura max | 170°C |
Forma | Cylindrical |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
Base Type | Circular |
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10020941
|
Kartell™
0133400 |
10 mL |
71.05€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10182421
|
Kartell™
0133900 |
400 mL |
77.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10080971
|
Kartell™
0133500 |
25 mL |
56.40€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10428272
|
Kartell™
0133300 |
5 mL |
41.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Measuring Cylinders use horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
- Low form
- Circular base
- Good chemical resistance
- Permanent graduations moulded into cylinders
- Can withstand temperatures up to 170°C
- Suitable for applications with food
Specifica
Autoclavable | |
Cylindrical | |
Circular |
170°C | |
Foodstuff | |
Graduated Measuring Cylinder |