Learn More
Trace Metals 1 For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
276.00€ - 466.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Trace Metals I
Nota nome Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15608345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SPEX Certiprep
WP-15
125 mL Triple-leached LDPE bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15698335
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SPEX Certiprep
WP-15-500
500 mL Triple-leached LDPE bottle
466.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Al500μg/mL
V250μg/mL
As100μg/mL
Be100μg/mL
Co100μg/mL
Cr100μg/mL
Cu100μg/mL
Fe100μg/mL
Mn100μg/mL
Ni100μg/mL
Pb100μg/mL
Zn100μg/mL
Cd25μg/mL
Se25μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Trace Metals I
Triple-leached LDPE bottle
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Various
Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Environmental
5% HNO3
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Causes severe skin burns and eye damage Causes serious eye damage May cause cancer.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Product intended for laboratory use only