Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC Columns
Use this non-polar GC column for method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental samples.
Marca:  Thermo Scientific™ 260A225P
Codice prodotto. 10725574
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC column for method development and chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental analyses. These non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane gas chromatography columns have a high operating temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.53 mm
TR-1
0.5 μm
30 m