Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-225 GC Columns
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC Columns offer reliable and reproducible performance.
Marca:  Thermo Scientific™ 260Y142P
Codice prodotto. 10370835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-225 GC Columns offer reliable and reproducible performance.
  • Mid-polarity phase, 50% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Manufactured to minimize risk of damage from contaminated carrier gas
  • Similar to: DB-225, HP-225, RTX-225, BP225
Recommended for:
  • Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
  • Carbohydrates
  • Neutrol Sterols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
230/250°C
0.25 mm
Trace™ TR-225
0.25 μm
Mid-Polar
0.25 mm
TRACE
GC for Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), GC for Carbohydrates, GC for Neutral Sterols
30 m