Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC Columns
Use these mid-polarity columns for many applications.
324.13€ - 1172.62€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10060013
|
Thermo Scientific™
260C142P |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
664.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10065634
|
Thermo Scientific™
260C154P |
0.25 mm | 0.25 μm | 60 m |
1172.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10448274
|
Thermo Scientific™
260C286P |
0.53 mm | 1 μm | 15 m |
442.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10734457
|
Thermo Scientific™
260C129P |
0.22 mm | 0.25 μm | 15 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10070013
|
Thermo Scientific™
260C143P |
0.32 mm | 0.25 μm | 30 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10486493
|
Thermo Scientific™
260C130P |
0.25 mm | 0.25 μm | 15 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10428084
|
Thermo Scientific™
260C223P |
0.25 mm | 0.5 μm | 30 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10438084
|
Thermo Scientific™
260C224P |
0.32 mm | 0.5 μm | 30 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10477894
|
Thermo Scientific™
260C135P |
0.22 mm | 0.25 μm | 25 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10639085
|
Thermo Scientific™
260C298P |
0.53 mm | 1 μm | 30 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC Columns are mid-polarity columns excellent for many applications.
- Mid-polarity phase, 35% Phenyl polysilphenylene-siloxane
- Exceptionally low surface activity
- Low-bleed even at elevated temperatures
- Similar to: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommended for:
- Pesticides
- Herbicides
- Drugs of Abuse
- Poly Aromatic Hydrocarbons
- Pharmaceuticals
Specifica
G42 | |
330/360°C | |
Mid-Polar |