Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC Columns
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC Columns feature upper temperature limits as high as 400°C.
416.99€ - 664.08€
Specifica
Product Line | TRACE |
---|---|
Stationary Phase | Trace™ TR-5 HT |
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura max | 380/400°C |
Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10168084
|
Thermo Scientific™
260H030P |
0.32 mm | 12 m | 1 μm |
460.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10557455
|
Thermo Scientific™
260H035P |
0.25 mm | 15 m | 1 μm |
416.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10534685
|
Thermo Scientific™
260H047P |
0.25 mm | 30 m | 1 μm |
664.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10504105
|
Thermo Scientific™
260H142P |
0.25 mm | 30 m | 0.25 μm |
651.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC Columns feature upper temperature limits as high as 400°C.
- Nonpolar phase, 5% phenyl polycarborane siloxane
- Allow the elution of higher-boiling hydrocarbons up to C100
- Low bleed even at elevated temperatures
- Similar to DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
- Hydrocarbons
- Solvents
- Pesticides
- Herbicides
- Phenols
- Amines
Specifica
TRACE | |
G27, G36 | |
GC/MS |
Trace™ TR-5 HT | |
380/400°C |