Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Data Logging Ethernet Thermometers Compatible with TraceableLIVE™ Cloud Service
Thermometer that allows you to stay connected to your critical environments no matter where you go.
265.00€ - 396.00€
Specifica
Tipo | Thermometer |
---|---|
Calibrazione | Calibrated |
Materiale | Plastic |
Da utilizzare con (applicazione) | Temperature monitoring |
Lunghezza (sistema metrico) | 6.985 cm |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16526820
|
Fisherbrand™
61012-17 |
-50°C to +60°C |
265.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16536820
|
Fisherbrand™
61012-11 |
-90°C to +105°C |
396.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Connect to your data via smartphone, tablet, or PC using TraceableLIVE cloud service
- Get the reliability, speed, and security using Ethernet connection
- View current temperature conditions anywhere – cloud-based interface sends email, text, and push notifications
- No software required – web, Android™, Apple™ iOS data visibility
- Get accurate, reliable measurements with included NIST-traceable calibration
Specifica
Thermometer | |
Plastic | |
6.985 cm |
Calibrated | |
Temperature monitoring | |
0.544 kg |