Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory Hygrometer/Thermometer
Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual 1.12 in. high LCD.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual 1.12 in. high LCD.
- Letture minime/massime di umidità e temperatura
- Funzione di spegnimento automatico
- Con uscita per PC
- Con allarme acustico programmabile
Specifica
Standard di calibrazione 75% | |
Allarme acustico programmabile | |
Per igrometro/termometro con memoria | |
Istruzioni di calibrazione |