Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging Thermometer
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Sonda, supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, certificato Traceable, adattatore CA, batterie
Termometri con acquisizione dati Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™, utilizzabili in ambienti 21 CFR 11. Termometro ad elevata accuratezza con intervallo di temperatura da -58 a 158°F (da -50 a 70°C) e risoluzione di 0.01; mantiene una precisione di ±0.25°C nell'intero intervallo di temperatura. Ideale per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori.
- Termometro con registrazione dati con intervalli di tempo fissi di un minuto
- Soddisfa i requisiti CDC attuali nonché le raccomandazioni aggiuntive su conservazione e monitoraggio dei vaccini
- Utilizzabile in ambienti 21CFR 11, i dati non elaborati vengono bloccati e non possono essere cancellati o modificati sull'unità base
- Memorizzazione di massimo dieci singoli eventi di allarme
- Possibilità di memorizzare oltre 1 milione di temperature rilevate
- Recupero dei dati senza complicazioni; l'unità può restare in funzione durante il download e l'analisi dei dati
- Indicatori di stato: Batteria scarica, memoria insufficiente, trasferimento dati USB, stato di allarme attivo
- Tracciabilità agli standard NIST per l'accuratezza
- Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche con dimensioni 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 pollici)
- Peso: 5 once
- La funzione di monitoraggio allarmi memorizza ciascun evento di allarme indicando nei dettagli il momento in cui si è verificato e quando l'unità è ritornata nell'intervallo ammesso
- Gli indicatori di stato di allarme comprendono LED visivi, allarmi acustici e segmenti LCD lampeggianti
- È possibile richiamare i dati di massimo dieci differenti eventi di allarme, con l'evento più recente visualizzabile sul display
- La nuova funzione consente di trasferire i dati registrati (file CSV) da termometro a PC (o Mac™) mediante una chiavetta USB (non inclusa)
- Non è richiesto software per l'interfaccia computer
- Ciascun termometro dispone di un ID esclusivo che consente di utilizzare diverse unità nella stessa posizione
- I dati non elaborati sull'unità non possono essere sovrascritti o modificati
- La spia compare quando la memoria è piena al 95 %
- Utilizzabili in ambienti che richiedono la conformità a 21CFR 11
- Il termometro registra due anni di osservazioni con un intervallo di registrazione di un minuto
- Il dispositivo interrompe la registrazione quando la memoria è piena e non sovrascrive i dati registrati
- Una volta memorizzati, i dati non possono essere cancellati
- Le sonde per flaconi sono sigillate in un flacone miniaturizzato (1 x 2.5 pollici) riempito di glicole atossico
- La soluzione è composta da GRAS (generalmente considerato sicuro dalla Food and Drug Administration (FDA))
- Elimina i problemi legati al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
- Sensore di temperatura immerso in flacone con soluzione tampone per impedire variazioni repentine della temperatura quando si apre lo sportello del frigorifero
- Ideale per l'uso nel monitoraggio delle condizioni di conservazione per vaccini o altri campioni importanti
- Soddisfa i requisiti CDC attuali nonché le raccomandazioni per il monitoraggio della temperatura di conservazione dei vaccini come parte del programma di vaccinazione infantile
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. Cod. 1111
Specifica
Specifica
| Tipo | Termometro con acquisizione dati |
| Tipo di display | LCD |
| Calibrazione | Not Calibrated |
| Tipi di allarme | LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Descrizione | 1 sonda in acciaio inox |
| Include | 1 sonda in acciaio inox, adattatore C/A, supporto, bande magnetiche in Velcro, montaggio a parete, batterie |
| Certificazione/Conformità | NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC |
| Interfaccia | USB |
| Tipi di sensore | Temperature-Buffered Bottle Sensor |
| Vedi altri risultati |