Learn More
Fisherbrand™ Termometri a infrarossi senza contatto Traceable™
Codice prodotto. p-203736 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-60°C to +500°C
Da -20° a +400°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
-76°F to +932°F
Da -4° a +752°F
Da 0° a 788°F
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
152 mm
178 mm
197 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11729785
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I termometri portatili misurano mediante infrarossi le temperature superficiali, con campi visivi da 6:1 a 8:1. Termometri senza contatto a infrarossi Fisher Scientific Traceable, ideali per petrolio, componenti elettronici, impianti e uso sul campo.
I termometri portatili misurano mediante infrarossi le temperature superficiali, con campi visivi da 6:1 a 8:1. Termometri senza contatto a infrarossi Fisher Scientific™ Traceable™, ideali per petrolio, componenti elettronici, impianti e uso sul campo.
If a unit has a view field of 7:1 and the thermometer is held 14 in. (35.6cm) from object, it reads infrared radiation emitting from a 2 in. dia. (5.1cm) spot.
  • Switch to view either Celsius or Fahrenheit scales Laser sighting beam permits aiming precisely at the target surface
  • 15-077-57 and 06-664-39 assure accurate measurements using adjustable control to account for differences in surface infrared emissivity of objects
  • One-second sampling, backlighting button, data hold, low-battery indicator and dual ranges
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Petrolio, elettronica, impianti e analisi sul campo
Include Due batterie AAA, cinturino da polso
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 178 mm
Tempo di misurazione 1 sec.
Risoluzione
Peso (sistema imperiale) 6 oz.
Peso (sistema metrico) 0.17 kg
Product Type Infrared Thermometer Gun
Max. Temperature (English) 932°F
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Min. Temperature (English) -76°F
Min. Temperature (Metric) -60°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -76°F to +932°F
Temperature Range (Metric) -60°C to +500°C
Calibrated Sì
Tipo di batteria AAA
Accuracy ±2°C or 2%
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 3.8 cm