Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale al platino di alta precisione Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Sonda in acciaio inox con maniglia, cavo, custodia per il trasporto in plastica, certificato Traceable e batteria da 9 V; uscita dati per computer fornita con l'unità
Unità a elevata precisione progettata per anni di servizio affidabile—anche negli ambienti più severi. I termometri digitali a elevata precisione in platino Fisher Scientific™ Traceable™ sono dotati di sensore in platino che garantisce una risposta lineare e una precisione elevata per l'intero intervallo. Ideali per prodotti alimentari, farmaceutici, petroliferi, acque reflue, sistemi a gas, terreni, forni e fabbricazione di prodotti elettronici.
- Il display in due parti mostra in gradi °F o °C la temperatura misurata dalle sonde in sezioni diverse del frigorifero o del congelatore
- Unità sempre pronta e facile da utilizzare, richiama rapidamente data e ora esatte in cui si sono verificati i valori MIN/MAX delle temperature
- L'allarme acustico e visivo indica quando la temperatura supera o scende al di sotto dei valori impostati; l'allarme è programmabile con incrementi di 1 grado
- Il micro cavo da tre piedi e mezzo consente la chiusura dello sportello del congelatore
- Elimina i problemi legati al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Profondità (sistema imperiale) | 1.12 in |
| Profondità (sistema metrico) | 2.84 cm |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.13 in |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 0.4 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 11.5 x 3.5 x 5.5 in (29.21 x 8.89 x 13.97 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazione della temperatura in sistemi gassosi, reagenti, soluzioni chimiche, suolo, bagnomaria, forni, incubatori, sostanze farmaceutiche e alimentari, acque reflue |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.5 in |
| Altezza (sistema metrico) | 13.97 cm |
| Include | Sonda in acciaio inox con maniglia, cavo, possibilità di uscita dati per computer (pacchetto software in vendita separatamente), custodia per il trasporto in plastica, certificato Traceable e batteria da 9 V |
| Vedi altri risultati |