Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer
Codice prodotto. p-8933013 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di sonda:
Bottle Probe
Bullet Probe
Vaccine Bottle Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16566810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer constantly monitors and displays current, minimum, and maximum temperatures.
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory NIST-traceable calibration.
  • Simple one key min/max resets
  • Use either the internal or external temperature sensor
  • Easily toggle between °F and °C
  • View battery status at a glance
Specifica
Dimensioni display 1/2 in.
Monouso Single-use
Emissività Unknown
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Monitoring
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Include Probe, Wall Mount, Magnet Mount, Hook and Loop Mounting Strips, Wire Mount (for probe), Flip-Out Benchtop Stand, CR2032 Battery, and NIST-Traceable Certificate (with data)
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Materiale Plastic
Modello Bullet Probe
Tipo di sonda Bullet Probe
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 0.15 lb.
Peso (sistema metrico) 0.07 kg
Product Type Digital Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 140°F
Temperatura max (sistema metrico) 60°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50.0°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -50°C to +60°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Temperature Monitored Equipment
Tipo di batteria 3 V CR2032
Accuracy ±0.5°C (-20°C to +60°C), ±1°C otherwise
Immersion Length 9 ft. Cable
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 8.89 cm